Läs mer
MBL™ Nessler Cylinder
Produktkod. p-8002606
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Examen:
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 12413601
Brand: MBL CRC322
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med borosilikatglas speciellt utvalt för frihet från färg eller synliga defekter. MBL™ Nessler-cylindrar används för kolorimetrisk analys såsom APHA-färg. Färgen på en provsubstans jämförs visuellt med en standardlösning.
  • Cylinderbas: optiskt plan för maximal klarhet
  • Fast nominell slagvolym: tillgänglig i 50 och 100 ml
  • Gradering: endast märkt med 50 och 100 ml
  • Enheter: säljs i matchade par för enhetlighet i jämförelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tolerans ±0,8 ml
Material Borsilikatglas
Bastyp Plan
Form Rund
Diameter (metrisk) Utsida 34 mm
För användning med (applikation) Färgjämförelse av prover
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Höjd (metrisk) 180 mm
Produkttyp Nessler Cylinder
Examen 50 mL