Läs mer
SVL™ PBT Skruvlock med hål för glidförband
Produktkod. 11970895
Change view
Standard konisk fog:
15
22
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
11970895 15 -
10677815 22 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11970895 Leverantör SVL Leverantörsnummer 70141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00 SEK
    175.24 SEK / Paket med 10
    Save 44.76 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Tillhandahåller glidskarv för att sätta in termometrar och glasrör i en SVL™ system. SVL™ PBT Skruvlock har ett hål och inkluderar tätningsringar för att ge en tät passform.
  • Glidskarv: PBT-skruvlock (med hål) kopplade med tätningsringar
  • Tätningsringar: tillverkade av silikongummi och mantlade med PTFE för skydd mot kemiska angrepp
  • Omfattande urval: storlekar för användning med slangar från 4,0 mm till 32,8 mm
Specifikationer
Inkluderar Tätningsringar
Material PBT
Kvantitet 10/PK
Standard konisk fog 15
Liner material Silikongummi och PTFE
Stängningsmaterial PBT
Förslutningstyp Skruvlock