Läs mer
PYREX™ Päronformad separeringstratt av glas med PTFE-nyckel
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Kran:
1,5 mm; Glas
2,5 mm; Glas
4 mm; Glas
6 mm; Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ glas för korrosionsfri prestanda. Pyrex™ Päronformad separeringstratt av glas med glasnyckel överensstämmer med ISO 4800 Typ 2-standarder. Inkluderar glaspropp och utbytbar PTFE-nyckel.
- Överensstämmer med ISO 4800 Typ 2
- Tillverkad av Pyrex™ glas för korrosionsfri prestanda
- Med utbytbar PTFE-nyckel
- Levereras med glaspropp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4800 |
| Kvantitet | 1PK |
| Kran | 2,5 mm; Glas |
| Proppmaterial | Glas |
| Stopparnummer | 24/29 |
| Produkttyp | Separerande tratt |