Läs mer
PYREX™ Päronformad separeringstratt av glas med PTFE-nyckel
Produktkod. 11377944
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Kran:
1,5 mm; Glas
2,5 mm; Glas
4 mm; Glas
6 mm; Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kran Förpackningsstorlek
11377944 1000 ml 4 mm; Glas Varje
11353684 100 ml 1,5 mm; Glas Varje
11383684 2000 ml 6 mm; Glas Varje
11363684 250 ml 2,5 mm; Glas Varje
11393684 5000 ml 6 mm; Glas Varje
11373684 500 ml 4 mm; Glas Varje
11343684 50 ml 1,5 mm; Glas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11377944 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 2180/10M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1522.50 SEK
    1271.64 SEK / Paket med 1
    Save 250.86 SEK
    16% Av
I lager
Tillverkad av Pyrex™ glas för korrosionsfri prestanda. Pyrex™ Päronformad separeringstratt av glas med glasnyckel överensstämmer med ISO 4800 Typ 2-standarder. Inkluderar glaspropp och utbytbar PTFE-nyckel.
  • Överensstämmer med ISO 4800 Typ 2
  • Tillverkad av Pyrex™ glas för korrosionsfri prestanda
  • Med utbytbar PTFE-nyckel
  • Levereras med glaspropp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Kvantitet 1PK
Kran 4 mm; Glas
Proppmaterial Glas
Stopparnummer 29/32
Produkttyp Separerande tratt