Läs mer
PYREX™ Päronformad separeringstratt av glas med PTFE-nyckel
Produktkod. p-8002608
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Kran:
1,5 mm; Glas
2,5 mm; Glas
4 mm; Glas
6 mm; Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11377944
Brand: Pyrex 2180/10M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ glas för korrosionsfri prestanda. Pyrex™ Päronformad separeringstratt av glas med glasnyckel överensstämmer med ISO 4800 Typ 2-standarder. Inkluderar glaspropp och utbytbar PTFE-nyckel.
  • Överensstämmer med ISO 4800 Typ 2
  • Tillverkad av Pyrex™ glas för korrosionsfri prestanda
  • Med utbytbar PTFE-nyckel
  • Levereras med glaspropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Kvantitet 1PK
Kran 4 mm; Glas
Proppmaterial Glas
Stopparnummer 29/32
Produkttyp Separerande tratt