Läs mer
Pyrex™ Päronformade centrifugrör
Beskrivning
Överensstämmer med ASTM D96 och D-1966
- För bestämning av vatten och sediment i petroleumprodukter
- Graderad i vit emalj: - Nedre skaft graderad 0mL till 1,5mL i 0,1mL divisioner - Överkroppen graderad 1,5mL till 5mL i 0,5mL divisioner och från 5mL till 10mL i 1mL divisioner
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D96, D-1966 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | För bestämning av vatten och sediment i petroleumprodukter |
| Form | Päron |
| Längd (metrisk) | 157 mm |
| Examen | 0 till 1,5 ml i steg om 0,1 ml nedre skaft, 1,5 till 5 ml i steg om 0,5 ml och från 5 till 10 ml i steg om 1 ml överkropp |
| Produkttyp | Centrifugerör |