Läs mer
Pyrex™ PBT Skruvlock
Produktkod. 10034794
Trådstorlek (metrisk):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 10034794
Brand: Pyrex 4503/25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med reagensflaskor, odlingsrör och andra flaskor med skruvlock. Pyrex™ PBT-skruvkorkar finns i ett brett utbud av storlekar för dina laboratoriebehov. Tätningsskivor ger inert inre tätning, motståndskraft mot fuktånga och är utmärkta för odlingsarbete.
  • PTFE-belagd tätningsskiva för kemikaliebeständighet
  • Tål varmluftsterilisering till 180°C
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skruvlock
Inkluderar PTFE-belagd gummiinsats
Material PBT
Kvantitet 20 Pk.
Trådstorlek (metrisk) 25 mm
Liner material PTFE-belagt gummi
Produkttyp Skruvlock
För användning med (utrustning) Reagens- och mediaflaskor, odlingsrör