Läs mer
Pyrex™ PBT Skruvlock
Beskrivning
- PTFE-belagd tätningsskiva för kemikaliebeständighet
- Tål varmluftsterilisering till 180°C
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Skruvlock |
| Inkluderar | PTFE-belagd gummiinsats |
| Material | PBT |
| Kvantitet | 20 Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | 15 mm |
| Liner material | PTFE-beklädd gummi |
| För användning med (utrustning) | Kulturrör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Skruvlock |