Läs mer
Pyrex™ PBT Skruvlock
Trådstorlek (metrisk):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Beskrivning
- PTFE-belagd tätningsskiva för kemikaliebeständighet
- Tål varmluftsterilisering till 180°C
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Skruvlock |
| Inkluderar | PTFE-belagd gummiinsats |
| Material | PBT |
| Kvantitet | 20 Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | 13 mm |
| Liner material | PTFE-belagt gummi |
| Produkttyp | Skruvlock |
| För användning med (utrustning) | Kulturrör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |