Läs mer
Pyrex™ Släta armar, kran med rak borrning
Produktkod. 11362115
Change view
Diameter (metrisk) sidoarm:
8 mm
9 mm
12,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) sidoarm unitSize
11362115 8 mm Varje
11372115 9 mm Varje
11352115 12,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362115 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer SSD103
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Externt manövrerad ventil för att reglera flödet av en vätska.
  • Glaskranar som uppfyller specifikationerna i DIN 12541
  • Tillverkad av borosilikatglas med utbytbar nyckel
  • Läckagetal uppfyller kraven i DIN 12540 dvs 0,1 mbar l/s-1
  • Levereras komplett med nyckelhållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kran med rak borrning
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 8 mm
Certifikat och efterlevnad DIN 12541
Inkluderar Nyckelhållare