Läs mer
Pyrex™ Släta armar, kran med rak borrning
Produktkod. 11372115
Change view
Diameter (metrisk) sidoarm:
8 mm
9 mm
12,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) sidoarm Förpackningsstorlek
11372115 9 mm Varje
11362115 8 mm Varje
11352115 12,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11372115 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer SSD104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.00 SEK
    617.57 SEK / Paket med 1
    Save 135.43 SEK
    17% Av
I lager
Externt manövrerad ventil för att reglera flödet av en vätska.
  • Glaskranar som uppfyller specifikationerna i DIN 12541
  • Tillverkad av borosilikatglas med utbytbar nyckel
  • Läckagetal uppfyller kraven i DIN 12540 dvs 0,1 mbar l/s-1
  • Levereras komplett med nyckelhållare
Specifications
Typ Kran med rak borrning
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 9 mm
Certifikat och efterlevnad DIN 12541
Inkluderar Nyckelhållare