Läs mer
Pyrex™ Släta armar, kran med rak borrning
Diameter (metrisk) sidoarm:
8 mm
9 mm
12,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Glaskranar som uppfyller specifikationerna i DIN 12541
- Tillverkad av borosilikatglas med utbytbar nyckel
- Läckagetal uppfyller kraven i DIN 12540 dvs 0,1 mbar l/s-1
- Levereras komplett med nyckelhållare
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kran med rak borrning |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 8 mm |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12541 |
| Inkluderar | Nyckelhållare |