Läs mer
Corning™ PYREX™ Kolvförslutningar av polypropen
Produktkod. 15404633 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk) yttre hals:
25 mm
3.8 cm
Stängningsfärg:
Naturlig
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) yttre hals Stängningsfärg unitSize
15404633 3.8 cm Orange Varje
17213494 3.8 cm Naturlig -
17203494 25 mm Naturlig -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15404633 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 2679638
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för odlingsrör och kolvar med långa kantlösa halsar
Dessa Corning polypropenförslutningar är designade för odlingsrör och kolvar med långa kantlösa halsar. Stängning erbjuder två positioner: öppen för gasbyte eller stängd för fuktig miljö. Intern droppring minimerar kontaminering. Förslutningarna är autoklaverbara vid 121 °C.
Förslutning som slutar på -25 passar Cat. nr 4442-125.
Stängning som slutar med -38 passar Cat. nr 4442-250, 4442-500, 4442-1 L och 4442-2L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Orange
Diameter (metrisk) yttre hals 3.8 cm
För användning med (utrustning) Kulturrör och kolvar med långa ri mLösa halsar
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 50/Pk.
Produkttyp Keps, kolv
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar