Läs mer
Pyrex™ Hällringar av polypropen
Produktkod. 15797957
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15797957 Polypropen Paket med 10
1 options
Produktkod. 15797957 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 4516/80D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.30 SEK
    222.36 SEK / Paket med 10
    Save 55.94 SEK
    20% Av
I lager
Säkerställer droppfri hällning. Infoga Pyrex™ Hällring av polypropen i en flaska av lämplig storlek neck.
  • För användning med : medialabbflaskor, serie 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 och 1524
  • Färg: klar
  • Autoklav: upp till 140 °C
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) 80mm
Autoklaveringsbar Autoklavbar (121 °C)
Produkttyp Hällring