Läs mer
Pyrex™ Hällringar av polypropen
Produktkod. 11348044
Change view
Trådstorlek (metrisk):
32 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) unitSize
11348044 32 mm Paket med 10
11358044 45 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348044 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 4516/32D
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer droppfri hällning. Infoga Pyrex™ Hällring av polypropen i en flaska av lämplig storlek neck.
  • För användning med : medialabbflaskor, serie 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 och 1524
  • Färg: klar
  • Autoklav: upp till 140°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Kvantitet 10/PK.
Trådstorlek (metrisk) 32 mm
För användning med (utrustning) medialabflaskor, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 och 1524