Läs mer
Pyrex™ Hällringar av polypropen
Produktkod. 11358044
Change view
Trådstorlek (metrisk):
32 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
11358044 45 mm Paket med 10
11348044 32 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358044 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 4516/45D
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer droppfri hällning. Infoga Pyrex™ Hällring av polypropen i en flaska av lämplig storlek neck.
  • För användning med : medialabbflaskor, serie 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 och 1524
  • Färg: klar
  • Autoklav: upp till 140°C
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Kvantitet 10/PK.
Trådstorlek (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) medialabflaskor, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 och 1524