Läs mer
Pyrex™ Skruvlock av polypropen med PTFE-membran
Produktkod. 15183927
Change view
Stängningsstorlek:
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15183927 45 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 15183927 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 4507/45D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 SEK
    390.05 SEK / Paket med 5
    Save 159.95 SEK
    29% Av
I lager
Designad för aerob mikrobiologi och cellkultur. De Pyrex™ skruvlock av polypropen med PTFE-membran är gasgenomsläppligt samtidigt som det ger en tät försegling.
  • Skruvlock av polypropen med inbyggt 0,2 μm PTFE-membran
  • Gasgenomsläppligt membran tillåter tryckutjämning så att glasföremål kan steriliseras med hjälp av en autoklav med skruvlocket fastsatt
  • Ger en tät försegling som förhindrar inträngning av vätskor eller fasta ämnen
  • Idealisk för aerob mikrobiologi och cellodling
  • Lämplig för lagring och transport av gasalstrande media
  • Autoklaveringsbar
  • Temperaturbeständig till 140 °C
Specifikationer
Stängningsstorlek 45 mm
Inkluderar Inbyggt 0,2 μm PTFE-membran
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Skruvlock
Material Polypropen
Färg Ljusblå
För användning med (applikation) Aerob mikrobiologi och cellodling
Kvantitet 5-pack
Sterilitet Sterila