Läs mer
Pyrex™ Skruvlock av polypropen för Media-lab-flaska
Produktkod. 10499120
Change view
Trådstorlek (metrisk):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Färg:
Grå
Gult
Klart
Ljusblå
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Färg unitSize
10499120 25 mm Ljusblå Paket med 10
10273570 32 mm Ljusblå Paket med 10
12571416 45 mm Grå Paket med 10
11358034 45 mm Klart Paket med 10
11368034 45 mm Gult Paket med 10
11348034 45 mm Ljusblå Paket med 10
15787957 80 mm Ljusblå Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10499120 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 4506/25D
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pyrex™ Skruvlock av polypropen är idealiska för mediaberedningsarbete.
  • För användning med: medialabflaskor, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 och 1524
  • Autoklaverbar: upp till 140 °C
  • Finns i: val av fyra färger för enkel identifiering av prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusblå
Beskrivning Skruvlock
Material Polypropen
Kvantitet 10/PK.
Trådstorlek (metrisk) 25 mm
För användning med (utrustning) 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 och 1524 flaskor
Förslutningstyp Skruvlock