Läs mer
Pyrex™ Skruvlock av polypropen för Media-lab-flaska
Produktkod. 11348034
Change view
Trådstorlek (metrisk):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Färg:
Grå
Gult
Klart
Ljusblå
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
11348034 45 mm Ljusblå Paket med 10
10499120 25 mm Ljusblå Paket med 10
10273570 32 mm Ljusblå Paket med 10
12571416 45 mm Grå Paket med 10
11358034 45 mm Klart Paket med 10
11368034 45 mm Gult Paket med 10
15787957 80 mm Ljusblå Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11348034 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 4506/45D
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Pyrex™ Skruvlock av polypropen är idealiska för mediaberedningsarbete.
  • För användning med: medialabflaskor, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 och 1524
  • Autoklaverbar: upp till 140 °C
  • Finns i: val av fyra färger för enkel identifiering av prover
Specifikationer
Färg Ljusblå
Beskrivning Skruvlock
Material Polypropen
Kvantitet 10/PK.
Trådstorlek (metrisk) 45 mm
Förslutning ingår Ja
För användning med (utrustning) 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 och 1524 flaskor
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Skruvlock