Läs mer
Pyrex™ Skruvlock av polypropen för Media-lab-flaska
Beskrivning
Pyrex™ Skruvlock av polypropen är idealiska för mediaberedningsarbete.
- För användning med: medialabbflaskor, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 och 1524
- Autoklaverbar: upp till 140 °C
- Finns i: val av fyra färger för enkel identifiering av prover
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ljusblå |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | 80 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| För användning med (utrustning) | Media/labbflaska |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Skruvlock |