Läs mer
Pyrex™ Skruvlock av polypropen för Media-lab-flaska
Trådstorlek (metrisk):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Färg:
Grå
Gult
Klart
Ljusblå
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Pyrex™ Skruvlock av polypropen är idealiska för mediaberedningsarbete.
- För användning med: medialabflaskor, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 och 1524
- Autoklaverbar: upp till 140 °C
- Finns i: val av fyra färger för enkel identifiering av prover
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ljusblå |
| Beskrivning | Skruvlock |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 10/PK. |
| Trådstorlek (metrisk) | 25 mm |
| För användning med (utrustning) | 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 och 1524 flaskor |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Dokument
Product Information
Product Information
Product information
Filstorlek: 3 MB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Pyrex™ Skruvlock av polypropen för Media-lab-flaska >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering