Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Roterande förångare stänkhuvud med sinter
Standard konisk fog:
Konstorlek: 24/29, Hylsstorlek: 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Skyddar kondensorn mot kontaminering. Pyrex™ Quickfit™ Stänkhuvudadapter för roterande förångare förhindrar stänk med sinter.
- För användning med roterande förångare
- Förhindrar eventuell kontaminering av kondensorn från stötar på lösningsmedel
- Har en sinter med grov porositet 1 för att minska överföringen
- Stänkhuvuden har ett 29/32-uttag
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Roterande förångare stänkhuvud med sinter |
| Kapacitet (metrisk) | 90mL |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Standard konisk fog | Konstorlek: 24/29, Hylsstorlek: 29/32 |