Läs mer
Pyrex™ Rotaflo™ Rätt vinkelmönster Vanlig sidoarm
Pluggborrning:
3.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
Diameter (metrisk) sidoarm:
8 mm
10 mm
13 mm
Längd (metrisk):
210 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Sidoarmarna är 100 mm långa
- Sidoarmarna är 100 mm långa
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Vanlig sidoarmsstoppkran |
| Pluggborrning | 6.0 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 210 mm |
| Pluggmaterial | Borsilikatglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur