Läs mer
Pyrex™ Rotaflo™ Rätt vinkelmönster Vanlig sidoarm
Produktkod. p-8012595
Pluggborrning:
3.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
Diameter (metrisk) sidoarm:
8 mm
10 mm
13 mm
Längd (metrisk):
210 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11916728
Brand: Quickfit HP3RA/7
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sidoarmarna är 100 mm långa
  • Sidoarmarna är 100 mm långa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Vanlig sidoarmsstoppkran
Pluggborrning 3.0 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 10 mm
Längd (metrisk) 210 mm