Läs mer
Pyrex™ Rotaflo™ Avstängningskran för aspirator
Pluggborrning:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Avstängningskran för användning med aspiratorflaskor 1565: serie med Rotaflo™ PTFE nyckel
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 10 mm |
| Antal per förpackning | 1 |
| För användning med (utrustning) | Aspiratorflaskor 1565-serien |
| Pluggmaterial | PTFE |