Läs mer
Pyrex™ Roux kultur off-set hals kolvar
Produktkod. p-8338041
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1200 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12574257
Brand: Pyrex 1350/06M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för cellodling
  • Tillverkad av kemiskt inert Pyrex glas för en föroreningsfri miljö
  • Tål upprepad autoklavering /li>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1200 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Idealisk för odlingsarbete
Hals stil Offset
Antal per förpackning 10