Läs mer
Pyrex™ Skopa med ihålig stjälk
Description
Hjälper till att införa pulver i kärl med smal hals. Pyrex™ Skopa med ihålig skaft sitter platt för att säkerställa stabilitet på balanspannan. Finns i 3 kapaciteter.
- Med ihålig skaft för att underlätta införandet av pulvret i kärl med smal hals, t.ex. mätkolvar
- Den platta basen säkerställer stabilitet på balanspannan
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Produkttyp | Vägningsskopa |