Läs mer
Pyrex™ Skopa med ihålig stjälk
Produktkod. 12651992
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Höjd (metrisk):
70 mm
85 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12651992 10 ml 100 mm Paket med 10
12631992 3 ml 70 mm Paket med 10
11970885 6 ml 85 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12651992 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 2115/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3357.59 SEK
    2763.07 SEK / Paket med 10
    Save 594.52 SEK
    17% Av
I lager
Hjälper till att införa pulver i kärl med smal hals. Pyrex™ Skopa med ihålig skaft sitter platt för att säkerställa stabilitet på balanspannan. Finns i 3 kapaciteter.
  • Med ihålig skaft för att underlätta införandet av pulvret i kärl med smal hals, t.ex. mätkolvar
  • Den platta basen säkerställer stabilitet på balanspannan
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 100 mm
Produkttyp Vägningsskopa