Läs mer
Pyrex™ Skopa med ihålig stjälk
Produktkod. p-8002614
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Höjd (metrisk):
70 mm
85 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12651992
Brand: Pyrex 2115/06M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att införa pulver i kärl med smal hals. Pyrex™ Skopa med ihålig skaft sitter platt för att säkerställa stabilitet på balanspannan. Finns i 3 kapaciteter.
  • Med ihålig skaft för att underlätta införandet av pulvret i kärl med smal hals, t.ex. mätkolvar
  • Den platta basen säkerställer stabilitet på balanspannan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 100 mm
Produkttyp Vägningsskopa