Läs mer
Pyrex™ Skruvlock reservinsatser
Produktkod. 10034314
Stängningsstorlek:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10034314
Brand: Pyrex 4513/25M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med svart SVL™ PBT skruvlock
  • PTFE-belagd tätningsskiva för kemikaliebeständighet
  • Autoklaverbar upp till 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 25 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Reservinsats
Färg Vitt
Kvantitet 20 st
För användning med (utrustning) 1515-serien reagensflaskor