Läs mer
Pyrex™ Skruvlock reservinsatser
Beskrivning
- PTFE-belagd tätningsskiva för kemikaliebeständighet
- Autoklaverbar upp till 121 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 13 mm |
| Beskrivning | Reservinsats |
| Kvantitet | 20 st |
| För användning med (utrustning) | Kulturrör |