Läs mer
Pyrex™ Skruvlock reservinsatser
Stängningsstorlek:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- PTFE-belagd tätningsskiva för kemikaliebeständighet
- Autoklaverbar upp till 121 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 15 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Reservinsats |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 20 st |
| För användning med (utrustning) | Kulturrör |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur