Läs mer
Pyrex™ Skruvlock reservinsatser
Beskrivning
- PTFE-belagd tätningsskiva för kemikaliebeständighet
- Autoklaverbar upp till 121 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 18 mm |
| Inkluderar | PTFE-belagd tätningsskiva |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Skruvlocksinsats |
| Beskrivning | Reservinsats |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| För användning med (utrustning) | Skruvlock |