Läs mer
Pyrex™ Glastratt med kort stam
Produktkod. 11307944
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11307944
Brand: Pyrex 2140/14M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Kortstam glastratt med 60 st° skålvinkel ger exakt passning av filterpapper.
  • Med 60° skålvinkel för exakt passning av filterpapper
  • Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 200 mm
Diameter (metrisk) skaft 24mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 345 mm
Certifikat och efterlevnad NF B 35 032
Diameter (metrisk) skiva 320 till 385 mm (filterpappersstorlek)
Längd (metrisk) skaft 193mm
Produkttyp Kort stamtratt