Läs mer
Pyrex™ Glastratt med kort stam
Product Code. 11397934
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Unit Size:
Paket med 10
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Överst Höjd (metrisk) Unit Size
11397934 150 mm 270 mm Varje
12529945 70 mm 125 mm Paket med 10
11357934 70 mm 125 mm Varje
11367934 80 mm 144 mm Varje
12595067 80 mm 144 mm Paket med 10
12099907 125 mm 220 mm -
11307944 200 mm 345 mm Varje
11337934 35 mm 60 mm Varje
12585067 35 mm 60 mm Paket med 10
12923611 45 mm 78 mm Varje
11347934 45 mm 78 mm Paket med 10
11992568 105 mm 186 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 11397934 Supplier Pyrex Supplier No. 2140/12M
Beräknad leverans: 27-11-2026
Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Kortstam glastratt med 60 st° skålvinkel ger exakt passning av filterpapper.
  • Med 60° skålvinkel för exakt passning av filterpapper
  • Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex™ borosilikatglas
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 150 mm
Diameter (metrisk) skaft 16mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 270 mm
Certifikat och efterlevnad NF B 35 032
Diameter (metrisk) skiva 240 till 270 mm (filterpapper)
Längd (metrisk) skaft 154mm
Produkttyp Kort stamtratt