Läs mer
Pyrex™ Glastratt med kort stam
Produktkod. 12529945
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Höjd (metrisk) unitSize
12529945 70 mm 125 mm Paket med 10
11357934 70 mm 125 mm Varje
11367934 80 mm 144 mm Varje
12595067 80 mm 144 mm Paket med 10
12099907 125 mm 220 mm -
11307944 200 mm 345 mm Varje
11397934 150 mm 270 mm Varje
11337934 35 mm 60 mm Varje
12585067 35 mm 60 mm Paket med 10
12923611 45 mm 78 mm Varje
11347934 45 mm 78 mm Paket med 10
11992568 105 mm 186 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12529945 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 2140/03M
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Kortstam glastratt med 60 st° skålvinkel ger exakt passning av filterpapper.
  • Med 60° skålvinkel för exakt passning av filterpapper
  • Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 70 mm
Diameter (metrisk) skaft 8mm
Material Pyrex Glas, Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 125 mm
Certifikat och efterlevnad NF B 35 032
Diameter (metrisk) skiva 70 till 90 mm (filterpapper)
Längd (metrisk) skaft 75mm
Produkttyp Kort stamtratt