Läs mer
Corning™ PYREX™ Shorty engångsglas serologiska pipetter, TD, sterila, pluggade
Produktkod. 10292363 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negativa examen:
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Förpackningstyp:
Individuellt inslagna
Multi-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 400
Paket med 50
Paket med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Negativa examen Förpackningstyp unitSize
10292363 50 mL 0.5 mL 3 mL Individuellt inslagna Paket med 50
10406653 25 mL 0.2 mL 5 mL Multi-pack -
10496643 10 mL 0.2 mL 4 mL Multi-pack Paket med 400
12671470 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Multi-pack Paket med 500
10736323 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Multi-pack Paket med 500
11323845 10 mL 0.2 mL 4 mL Individuellt inslagna Paket med 200
13043093 50 mL 0.5 mL 3 mL Individuellt inslagna Paket med 25
13013093 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Individuellt inslagna Paket med 250
10716323 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Individuellt inslagna Paket med 500
10130023 5 mL 0.1 mL 3 mL Individuellt inslagna Paket med 400
13033093 25 mL 0.2 mL 5 mL Individuellt inslagna Paket med 100
10716693 25 mL 0.2 mL 5 mL Individuellt inslagna Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10292363 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 7077B50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning i trånga utrymmen som fläktar
Dessa korta pipetter, kalibrerade 'Att leverera' med utblåsning, är idealiska för användning i trånga utrymmen. Storlekarna 5, 10 och 25 ml har toppar med verktyg. Negativa graderingar på varje pipett gör den användbar för både serologiska och mätprocedurer. Förpackad i plastpåsar så flera kan tas bort utan att förorena hela förpackningen. ISO färgkodning trycks direkt på rivremsan.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Katt. Nr 7078B-50 har negativa och omvända graderingar.
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera (TD) med utblåsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Kalibrerad Ja
Kalibrering Att leverera
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Examen 0.5 mL
Längd (engelska) 14.09 in.
Negativa examen 3 mL
Tipsstil Rund
Toppstil Polypropenände
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (metrisk) 50 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk