Läs mer
Corning™ PYREX™ Shorty engångsglas serologiska pipetter, TD, sterila, pluggade
Handla allt Corning ProdukterDescription
Dessa korta pipetter, kalibrerade 'Att leverera' med utblåsning, är idealiska för användning i trånga utrymmen. Storlekarna 5, 10 och 25 ml har toppar med verktyg. Negativa graderingar på varje pipett gör den användbar för både serologiska och mätprocedurer. Förpackad i plastpåsar så flera kan tas bort utan att förorena hela förpackningen. ISO färgkodning trycks direkt på rivremsan.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Katt. Nr 7078B-50 har negativa och omvända graderingar.
Compliance
Kalibrerad för att leverera (TD) med utblåsning.
Specifications
Specifications
| Aspiratorplugg | Ja |
| Kalibrerad | Ja |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.2 mL |
| Längd (engelska) | 11,8 tum |
| Negativa examen | 5 mL |
| Tipsstil | Rund |
| Toppstil | Bearbetad |
| Show More |