Läs mer
Corning™ PYREX™ Shorty engångsglas serologiska pipetter, TD, sterila, pluggade
Produktkod. 10716323 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negativa examen:
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Förpackningstyp:
Individuellt inslagna
Multi-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 400
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10716323
Brand: Corning™ 7077B1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning i trånga utrymmen som fläktar
Dessa korta pipetter, kalibrerade 'Att leverera' med utblåsning, är idealiska för användning i trånga utrymmen. Storlekarna på 5 mL, 10 mL och 25 mL har överdelar med verktyg. Negativa graderingar på varje pipett gör den användbar för både serologiska och mätprocedurer. ISO färgkodning skrivs ut direkt på Steri-ViewTM-omslaget.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Katt. Nr 7077B-50 har negativa och omvända graderingar.
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera (TD) med utblåsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Kalibrerad Ja
Kalibrering Att leverera
Material Borsilikatglas
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Längd (engelska) 8,4 tum
Negativa examen 0.5 mL
Tipsstil Rund
Toppstil Bearbetad
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (engelska) 0,03 oz.
Färg Gult
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 215 mm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk