Läs mer
Corning™ PYREX™ Shorty engångsglas serologiska pipetter, TD, sterila, pluggade
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Dessa korta pipetter, kalibrerade 'Att leverera' med utblåsning, är idealiska för användning i trånga utrymmen. Storlekarna på 5 mL, 10 mL och 25 mL har överdelar med verktyg. Negativa graderingar på varje pipett gör den användbar för både serologiska och mätprocedurer. ISO färgkodning skrivs ut direkt på Steri-ViewTM-omslaget.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Katt. Nr 7077B-50 har negativa och omvända graderingar.
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera (TD) med utblåsning.
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Ja |
| Kalibrerad | Ja |
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Serologiska, mätprocedurer |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.2 mL |
| Typ av examen | Negativa examina |
| Visa mer |