Läs mer
Pyrex™ Sintrad trattbas
Beskrivning
För användning med Pyrex™ Borosilikatglasfiltreringssystem
- Med sintrad glasskiva för att stödja 47 mm diameter membran
- Stödbas med sintrad glasskiva av porositetsgrad 3
- Helt autoklaverbara
- Idealisk för mikrobiologi
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (utrustning) | Filtreringssystem |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 1EA |
| Typ | Sintrad trattbas |