Läs mer
Pyrex™ Reserv krannyckel
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Helt utbytbara PTFE-nycklar för Pyrex™ kranar
- Levereras komplett med gänghållare i plast
- Nycklar är självsmörjande och undviker behovet av fett från kranen
- Tillverkad med en kona på 1:10 vilket ger en kombination av prestanda och enkel användning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 18,8 mm avstängningskran |
| Material | PTFE |
| Beskrivning | 4,0 mm hål |
| Kvantitet | 5/förpackning |
| Produkttyp | Rak borrning |