Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Fyrkantiga plastfötter
Produktkod. 11363574
Change view
Beskrivning:
För 100mL mätcylinder
För 10mL mätcylinder
För 250mL mätcylinder
För 25mL mätcylinder
För 50mL mätcylinder
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
11363574 För 250mL mätcylinder Paket med 10
11323574 För 10mL mätcylinder Paket med 10
11333574 För 25mL mätcylinder Paket med 10
11343574 För 50mL mätcylinder Paket med 10
11353574 För 100mL mätcylinder Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11363574 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 4500/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    421.93 SEK / Paket med 10
    Save 118.07 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
För användning med glascylinder.
  • Tillverkad av polyeten
  • Absorberar stötar och minskar brott
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polyeten
Beskrivning För 250mL mätcylinder
Kvantitet 10PK
Form Rund
Bastyp Fyrkantig
Produkttyp Graderad cylinder