Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Spatlar med ena änden av rostfritt stål
Längd (metrisk):
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Innehåller en laboratoriesked i ena änden och en spatel i den andra.
- Rostfritt stål, icke-magnetisk med ljus finish
- 180 mm lång
- Sked: 20 mm bred
- Skedkapacitet: 2mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Produkttyp | Spatel |
| Avsluta | Jämna |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | 550 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 180 mm |