Läs mer
Pyrex™ Kranar i borocilikatglas med rak borrning
Produktkod. 12093274
Change view
Diameter (metrisk):
9 mm
11 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12093274 9 mm Varje
12003474 11 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12093274 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer SSV103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 SEK
    1435.36 SEK / Paket med 1
    Save 309.64 SEK
    17% Av
I lager
Speciellt designad och noggrant tillverkad för högvakuumapplikationer.
  • Dessa kranar är speciellt designade och noggrant tillverkade för högvakuumapplikationer
  • Varje kran har testats för hög vakuumprestanda
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Nycklar och pipor är precisionsslipade tillsammans i matchade par för optimal prestanda
  • Varje nyckel och pipa är numrerade för att säkerställa att de alltid är ihopparade
  • Alla sidoarmar är 100 mm långa
Specifikationer
Typ Avstängningskran i glas
Diameter (metrisk) 9 mm
Material Borsilikatglas