Läs mer
Pyrex™ Kranar i borocilikatglas med rak borrning
Diameter (metrisk):
9 mm
11 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dessa kranar är speciellt designade och noggrant tillverkade för högvakuumapplikationer
- Varje kran har testats för hög vakuumprestanda
- Borosilikatglaskonstruktion
- Nycklar och pipor är precisionsslipade tillsammans i matchade par för optimal prestanda
- Varje nyckel och pipa är numrerade för att säkerställa att de alltid är ihopparade
- Alla sidoarmar är 100 mm långa
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Avstängningskran i glas |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Material | Borsilikatglas |