Läs mer
Pyrex™ Straight Bore Repair Burette
Pluggborrning:
1.5 mm, Top: 12 mm, Stopcock: 12.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Straight bore burette
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Buret |
| Pluggborrning | 1.5 mm, Top: 12 mm, Stopcock: 12.5 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 8 mm |