Läs mer
Pyrex™ Kran med rak borrning
Produktkod. 12003284
Change view
Diameter (metrisk) sidoarm:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) sidoarm Förpackningsstorlek
12003284 10 mm Varje
1 options
Produktkod. 12003284 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer SSV104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1853.25 SEK
    1553.99 SEK / Paket med 1
    Save 299.26 SEK
    16% Av
I lager
Dessa kranar är speciellt designade och noggrant tillverkade för högvakuumapplikationer
  • Dessa kranar är speciellt designade och noggrant tillverkade för högvakuumapplikationer
  • Varje kran har testats för hög vakuumprestanda
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Nycklar och pipor är precisionsslipade tillsammans i matchade par för optimal prestanda
  • Varje nyckel och pipa är numrerade för att säkerställa att de alltid är ihopparade
  • Alla sidoarmar är 100 mm långa
Specifikationer
Typ Kran med rak borrning
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 10 mm
Längd (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Högvakuumapplikationer