Läs mer
Quickfit™ Quickfit™ HP Rotaflo™ Rakmönster Vanligt sidoarm
Produktkod. 12041892
Change view
Pluggborrning:
3 mm
6 mm
10 mm
Diameter (metrisk) sidoarm:
10 mm
13 mm
Borrning: 5 mm, OD: 8 mm
Längd (metrisk):
210 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggborrning Diameter (metrisk) sidoarm Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12041892 10 mm 13 mm 225 mm Varje
11946728 3 mm 10 mm 210 mm Varje
11936728 3 mm Borrning: 5 mm, OD: 8 mm 210 mm Varje
15517920 6 mm 13 mm 210 mm Paket med 5
12071892 6 mm 10 mm 210 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12041892 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer HP10ST/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 SEK
    1154.82 SEK / Paket med 1
    Save 255.18 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Sidoarmarna är 100 mm långa
  • Sidoarmarna är 100 mm långa
Specifikationer
Typ Vanlig sidoarmsstoppkran
Pluggborrning 10 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 13 mm
Längd (metrisk) 225 mm
För användning med (utrustning) HP Rotaflo Rak mönster slät borrning