Läs mer
Quickfit™ Quickfit™ HP Rotaflo™ Rakmönster Vanligt sidoarm
Beskrivning
- Sidoarmarna är 100 mm långa
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Vanlig sidoarmsstoppkran |
| Pluggborrning | 6 mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Material | Borsilikatglas, PTFE-nyckel |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 210 mm |
| För användning med (utrustning) | HP Rotaflo™ kran |